Print…
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Dimethylcyclohexanol
OR920486-100G OR920486-25G OR920486-5G
APOSOR920486-100GEA 621 EUR
APOSOR920486-100G APOSOR920486-25G APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128.2120 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001447
Número CAS: 5441-52-1