Print…
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 132 EUR
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671555
Número CAS: 26473-47-2