Print…
Butyl carbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Carbamic acid butyl ester
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 82.8 EUR
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Butyl carbamate 95%
Butyl carbamate
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 204
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007967
Número CAS: 592-35-8