Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920393-100G OR920393-25G OR920393-5G
APOSOR920393-100GEA 0 EUR
APOSOR920393-100G APOSOR920393-25G APOSOR920393-5G
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040760
Número CAS: 14062-18-1