Print…
Allyl isonicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Allyl 4-Pyridinecarboxylate, 4-Pyridinecarboxylic Acid Allyl Ester, Isonicotinic Acid Allyl Ester
OR920386-1G OR920386-25G OR920386-5G
APOSOR920386-1GEA 74.1 EUR
APOSOR920386-1G APOSOR920386-25G APOSOR920386-5G
Allyl isonicotinate 95%
Allyl isonicotinate
Fórmula: C₉H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059786
Número CAS: 25635-24-9