N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920370-25G
OR920370-5G
APOSOR920370-25GEA
172
EUR
APOSOR920370-25G
APOSOR920370-5G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026142 Número CAS: 140-50-1 |