Print…
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 190 EUR
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004009
Número CAS: 2283-08-1