Print…
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: cis-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 331 EUR
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Fórmula: C₁₀H₂₀O
Peso Molecular: 156.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070476
Número CAS: 937-05-3