Print…
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 82.8 EUR
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Fórmula: C₈H₇NS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005784
Número CAS: 615-22-5