Print…
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR920209-100G OR920209-25G OR920209-5G
APOSOR920209-100GEA 0 EUR
APOSOR920209-100G APOSOR920209-25G APOSOR920209-5G
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₁₉H₁₇Br₂P
Ponto de Fusão: 234…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011864
Número CAS: 1034-49-7