Print…
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 125 EUR
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorophenylhydrazine
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007576
Número CAS: 305-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III