Print…
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
OR920190-25G OR920190-5G
APOSOR920190-25GEA 200 EUR
APOSOR920190-25G APOSOR920190-5G
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009752
Número CAS: 51856-79-2