Print…
3-Buten-2-ylacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
OR920138-10G OR920138-5G
APOSOR920138-10GEA 0 EUR
APOSOR920138-10G APOSOR920138-5G
3-Buten-2-ylacetate 95%
3-Buten-2-ylacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026202
Número CAS: 6737-11-7