Print…
Allyl phenyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920084-100G OR920084-500G
APOSOR920084-100GEA 0 EUR
APOSOR920084-100G APOSOR920084-500G
Allyl phenyl ether 98%
Allyl phenyl ether
Fórmula: H₂CCHCH₂OC₆H₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008644
Número CAS: 1746-13-0