Print…
2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
OR920080-25G OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA 219 EUR
APOSOR920080-25G APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Peso Molecular: 163.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002115
Número CAS: 119-51-7