Print…
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 197 EUR
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1052236-86-8