Print…
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919938-10G OR919938-1G OR919938-5G
APOSOR919938-10GEA 0 EUR
APOSOR919938-10G APOSOR919938-1G APOSOR919938-5G
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844793
Número CAS: 61715-72-8