Print…
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-Dimethylcyclohexanol
OR919777-25G OR919777-5G
APOSOR919777-25GEA 212 EUR
APOSOR919777-25G APOSOR919777-5G
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001502
Número CAS: 5337-72-4