Print…
Isoamyl lactate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 284 EUR
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Peso Molecular: 160.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046638
Número CAS: 19329-89-6