Print…
2,2'-Dipyridylamine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 0 EUR
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipyridylamine 99%
2,2'-Dipyridylamine
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006247
Número CAS: 1202-34-2