Allyl benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
OR919704-100G
OR919704-25G
APOSOR919704-100GEA
200
EUR
APOSOR919704-100G
APOSOR919704-25G
Allyl benzoate 95%
Allyl benzoate
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₂ Peso Molecular: 162.19 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026104 Número CAS: 583-04-0 |