Print…
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919641-1G OR919641-25G OR919641-5G
APOSOR919641-1GEA 0 EUR
APOSOR919641-1G APOSOR919641-25G APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 19243-95-9