Print…
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Thiooxine Hydrochloride, 8-Mercaptoquinoline Hydrochloride
OR919640-1G OR919640-250MG
APOSOR919640-1GEA 91.5 EUR
APOSOR919640-1G APOSOR919640-250MG
8-Mercaptoquinoline hydrochloride 95%
8-Mercaptoquinoline hydrochloride
Fórmula: C₉H₇NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043261
Número CAS: 34006-16-1