Print…
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919570-25G OR919570-5G
APOSOR919570-25GEA 0 EUR
APOSOR919570-25G APOSOR919570-5G
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol 95%
2,3-Dimethoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004612
Número CAS: 5653-67-8