4-Cyclohexylcyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919464-1G
OR919464-25G
OR919464-5G
APOSOR919464-1GEA
116
EUR
APOSOR919464-1G
APOSOR919464-25G
APOSOR919464-5G
4-Cyclohexylcyclohexanol 95%
4-Cyclohexylcyclohexanol
Fórmula:
C₁₂H₂₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060071 Número CAS: 2433-14-9 |