Print…
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl (R)-(-)-beta-hydroxyisobutyrate, (R)-Methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
OR919434-5G OR919434-1G OR919434-10G
APOSOR919434-5GEA 149 EUR
APOSOR919434-5G APOSOR919434-1G APOSOR919434-10G
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate 97%
Methyl (R)-(-)-3-hydroxyisobutyrate
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Peso Molecular: 118.1311 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063450
Número CAS: 72657-23-9