Print…
ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5-Dihydro-5-methyl-3-methylene-2(3H)-furanone
OR919340-10G OR919340-1G OR919340-5G OR919340-25G
APOSOR919340-10GEA 0 EUR
APOSOR919340-10G APOSOR919340-1G APOSOR919340-5G APOSOR919340-25G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone 97%
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Fórmula: C₆H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797118
Número CAS: 62873-16-9