Print…
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
OR919329-1G OR919329-250MG
APOSOR919329-1GEA 654 EUR
APOSOR919329-1G APOSOR919329-250MG
Ethyl-2-formylpropionate 95%
Ethyl-2-formylpropionate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044012
Número CAS: 27772-62-9