Print…
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, Fmoc-p-Bz-D-Phe-OH, N-Fmoc-4-benzoyl-D-phenylalanine
OR919316-1G OR919316-500MG OR919316-5G
APOSOR919316-1GEA 166 EUR
APOSOR919316-1G APOSOR919316-500MG APOSOR919316-5G
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fmoc-D-Bpa-OH
Fórmula: C₃₁H₂₅NO₅
Peso Molecular: 491.543 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237666
Número CAS: 117666-97-4