Print…
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9193-1G OR9193-250MG OR9193-5G
APOSOR9193-1GEA 24.8 EUR
APOSOR9193-1G APOSOR9193-250MG APOSOR9193-5G
4-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO
Ponto de Fusão: 98,5…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271963
Número CAS: 51359-78-5
UN: 3261
ADR: 8,III