Print…
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR919210-1G OR919210-25G OR919210-5G
APOSOR919210-1GEA 14.7 EUR
APOSOR919210-1G APOSOR919210-25G APOSOR919210-5G
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid 98%
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₅S
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04973619
Número CAS: 71675-87-1