Print…
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Naphthoxy)acetic acid hydrazide, 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetohydrazide
OR9192-1G OR9192-5G
APOSOR9192-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9192-1G APOSOR9192-5G
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide 98%
2-(1-Naphthyloxy)acetohydrazide
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156157
Número CAS: 24310-15-4