Print…
Isopropyl methacrylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methacrylic Acid Isopropyl Ester
OR919193-100G OR919193-25G
APOSOR919193-100GEA 256 EUR
APOSOR919193-100G APOSOR919193-25G
Isopropyl methacrylate 95%
Isopropyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048290
Número CAS: 4655-34-9