Print…
Allyl cinnamate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Allyl Cinnamate, Cinnamic Acid Allyl Ester, Cinnamic acid Allyl Ester
OR919186-100G OR919186-1KG OR919186-500G
APOSOR919186-100GEA 125 EUR
APOSOR919186-100G APOSOR919186-1KG APOSOR919186-500G
Allyl cinnamate 98%
Allyl cinnamate
Fórmula: C₁₂H₁₂O₂
Peso Molecular: 188.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026105
Número CAS: 1866-31-5