Print…
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919129-1G OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA 161 EUR
APOSOR919129-1G APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Fórmula: C₉H₉N₃O₂
Peso Molecular: 191.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00964153
Número CAS: 654-15-9