Print…
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9191-100G OR9191-25G OR9191-5G OR9191-1G
APOSOR9191-100GEA 190 EUR
APOSOR9191-100G APOSOR9191-25G APOSOR9191-5G APOSOR9191-1G
4-Bromo-2-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Peso Molecular: 172.02 g/mol
Densidade: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78.9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788196
Número CAS: 22282-99-1