Print…
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR919078-1G OR919078-250MG
APOSOR919078-1GEA 0 EUR
APOSOR919078-1G APOSOR919078-250MG
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid 95%
4-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02257717
Número CAS: 78071-30-4