Print…
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR919060-10G OR919060-25G
APOSOR919060-10GEA 0 EUR
APOSOR919060-10G APOSOR919060-25G
Benzyloxyacetyl chloride 96%
Benzyloxyacetyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 105…107 °C/5mmHg
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010768
Número CAS: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II