Print…
Trichloroacetic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918986-250G OR918986-50G
APOSOR918986-250GEA 536 EUR
APOSOR918986-250G APOSOR918986-50G
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Fórmula: C₄Cl₆O₃
Ponto de ebulição: 139…141 °C/60mmHg
Densidade: 1,69 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000793
Número CAS: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8,I