Print…
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918784-1G OR918784-5G
APOSOR918784-1GEA 104 EUR
APOSOR918784-1G APOSOR918784-5G
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 97%
8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800611
Número CAS: 54745-74-3