Print…
9,9-Dimethylxanthene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 60.9 EUR
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Peso Molecular: 210.28 g/mol
Ponto de Fusão: 35…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134434
Número CAS: 19814-75-6