Print…
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918500-1G OR918500-250MG
APOSOR918500-1GEA 200 EUR
APOSOR918500-1G APOSOR918500-250MG
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone 95%
1-(3-Aminophenyl)-3-methyl-2-imidazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864562
Número CAS: 517918-82-0