Print…
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isocyanuric Acid Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) Ester
OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 EUR
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Fórmula: C₄₂H₅₇N₃O₆
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01026105
Número CAS: 40601-76-1