Print…
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methyl-2-(2-methylpropenyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Methyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)tetrahydro-2H-pyran
OR918409-25G OR918409-5G
APOSOR918409-25GEA 197 EUR
APOSOR918409-25G APOSOR918409-5G
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture) 95%
4-Methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)tetrahydropyran (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036607
Número CAS: 16409-43-1