Print…
Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Thiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
OR918386-100G OR918386-25G
APOSOR918386-100GEA 258 EUR
APOSOR918386-100G APOSOR918386-25G
Methyl thiophene-3-carboxylate 98%
Methyl thiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₆O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203810
Número CAS: 22913-26-4