Print…
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918365-25G OR918365-5G
APOSOR918365-25GEA 0 EUR
APOSOR918365-25G APOSOR918365-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18083704
Número CAS: 154970-45-3