Print…
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR918350-1G OR918350-250MG
APOSOR918350-1GEA 66.7 EUR
APOSOR918350-1G APOSOR918350-250MG
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832981
Número CAS: 901310-02-9