Print…
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 400 EUR
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864294
Número CAS: 1177332-23-8