Print…
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918316-1G OR918316-5G
APOSOR918316-1GEA 0 EUR
APOSOR918316-1G APOSOR918316-5G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Fórmula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09807547
Número CAS: 109113-72-6