Print…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR918236-1G OR918236-250MG OR918236-5G
APOSOR918236-1GEA 77 EUR
APOSOR918236-1G APOSOR918236-250MG APOSOR918236-5G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 95%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Fórmula: C₄H₇Cl₂N₃
Peso Molecular: 168.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701417
Número CAS: 135206-76-7